Learn More
BD BBL™ Koagulase-Plasma (Kaninchen)
Qualitative Bestimmung der Pathogenität von Staphylokokken mittels direkter Röhrchenmethode
172.00 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Kaninchen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Lyophilisiert |
Produkttyp | Kaninchen-Koagulase-Plasma |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11965105
|
BD
240827 |
10 x 3 ml |
172.00 CHF
10 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11758852
|
BD
240826 |
10 x 15 ml |
280.00 CHF
150 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Koagulase bindet Plasma-Fibrinogen, wodurch die Organismen agglutinieren bzw. Plasma gerinnt. BBL Koagulase-Plasma (Kaninchen) und BBL Koagulase-Plasma (Kaninchen) mit EDTA werden für direkte Röhrchentests empfohlen. Zum Überprüfen der Leistung des Koagulase-Plasmas können Sie zum Anwendungszeitpunkt sowohl positive als auch negative Kontrollkulturen testen.
- Produkttyp: diagnostische Reagenzien und Adjuvanzien
- Gruppierungen: C-Produkte
- Typ: Koagulase-Test
- Haltbarkeit: 1095 Tage
- Etikett enthält eine Erklärung zu Naturkautschuk-Latex
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Kaninchen | |
2 °C bis 8 °C | |
Kaninchen-Koagulase-Plasma |
CE | |
Lyophilisiert | |
Qualitative Bestimmung der Pathogenität von Staphylokokken mittels direkter Röhrchenmethode |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Tage