missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Columbia CNA Agar
For selective isolation of gram positive cocci
159.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Form | Dehydriert |
Medientyp | Columbia-CNA-Agar |
Produkttyp | Agar |
Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 12 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Colistin 10 mg/l, Nalidixinsäure 10 mg/l |
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Columbia-CNA-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 12 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Colistin 10 mg/l, Nalidixinsäure 10 mg/l |
Dehydriert | |
Agar | |
Zur selektiven Isolierung von grampositiven Kokken |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1460 Tage