Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Columbia CNA Agar
For selective isolation of gram positive cocci
Marke: BD 212104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Columbia-CNA-Agar | |
Pankreatischer Verdau von Casein 12 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Rindfleischextrakt 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Colistin 10 mg/l, Nalidixinsäure 10 mg/l | |
Flasche |
Dehydriert | |
Agar | |
Zur selektiven Isolierung von grampositiven Kokken | |
500 g |