Learn More
BD BBL™ Crystal™ Identifizierungssysteme
Miniaturisierte mikrobielle ID-Systeme verwenden modifizierte konventionelle, fluorogene und chromogene Substrate
Marke: BD 245000
Includes: Deckel, Sockel, Inokulumflüssigkeit und Inkubationsschalen für 20 Nachweise
Beschreibung
Zur Identifizierung klinisch signifikanter aerober und anaeorober gramnegativer und grampositiver bakterieller Pathogene, die aus humanen Proben isoliert wurden. Während der Inkubation sparen die stapelbaren 10-Gerätetabletts Platz und verhindern Inkubatorunordnung. Nach der Inkubation erzeugen unterschiedliche chromogene und fluorogene Reaktionen eine Profilnummer, die direkt in die auf einem Laborcomputer installierte BBL Crystal MIND-Software eingegeben werden kann.
- Die Bildschirmanzeige identifiziert den Organismus, meldet Epidemiologien und vermittelt weitere relevante Informationen.
- Anwenderfreundliche Systeme, erfordern kein Pipettieren oder Hinzufügen von Reagenzien
- Kulturkolonien werden in Crystal Broth suspendiert; dann wird die Inokulum-Suspension direkt in das Crystal-Gerät gegossen.
- Wells füllen sich automatisch durch Schütteln des Sockels
- Der Deckel wird auf das Gerät aufgeschnappt, um Sicherheit und einfache Handhabung zu gewährleisten.
- Enteric/Non-Fermenter (E/NF) Kit Identifiziert über Nacht klinisch signifikante aerobe gramnegative Enterobacteriaceae-Isolate sowie häufig isolierte Glucose aus nicht fermentierenden gramnegativen Bazillen menschlichen Ursprungs.
- Das anaerobe ID (ANR) Kit ist ein vierstündiger Test, der klinisch signifikante Anaerobe identifiziert. Separate Datenbanken für Schaedler Blutagarund CDC Anaerobe Blutagars sind enthalten, um die Spezifität zu verbessern und die Flexibilität zu erhöhen.
- Das Neisseria/ Haemophilus (N/H) ID-Kit identifiziert Neisseria, Haemophilus, Moraxella, Gardnerella vaginalis und andere anspruchsvolle Bakterien in einem vierstündigen Test.
- Das Gram-Positive (GP)-Kit identifiziert in einem Test über Nacht 121 aus klinischen Proben isolierte grampositive Bakterien einschließlich Kokken und Bazillen.
- Das Rapid Gram-Positive (RGP)-Kit identifiziert in einem vierstündigen Test aus klinischen Proben isolierte grampositive Bakterien einschließlich Kokken und Bazillen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Enterisches/Nicht-Fermenter-Kit | |
Deckel, Sockel, Inokulumflüssigkeit und Inkubationsschalen für 20 Nachweise |
Fest | |
Identifizierung klinisch signifikante aerobe gramnegative Enterobacteriaceae-Isolate und isolierte Glucose aus nicht fermentierenden gramnegativen Bazillen aus Human-Ursprung | |
20 Packung |