Learn More
BD BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit, with Citrate
Reconstitutes for use in the Direct Tube Method. BD™ BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit, with Citrate is a lyophilized reagent to qualitatively identify and determine the pathogenicity of Staphylococcus aureus.
Marke:  BD 240658
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728852
  • 150.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Die Identifizierung von Staphylokokken basiert auf mikroskopischer Untersuchung, kolonialer Morphologie und kulturellen und biochemischen Merkmalen. Staphylokokken, die mit einer akuten Infektion in Verbindung stehen, können zur Gerinnung des Plasmas führen Das am weitesten verbreitete und allgemein anerkannte Kriterium für die Identifizierung dieser pathogenen Organismen basiert auf dem Vorhandensein des Enzyms Koagulase.
Staphylococcus aureus produziert zwei Arten von Koagulase, frei und gebunden. Freie Koagulase ist ein extrazelluläres Enzym, das entsteht, wenn der Organismus in Bouillon kultiviert wird. Gebundene Koagulase, auch bekannt als Gerinnungsfaktor, bleibt an der Zellwand des Organismus gebunden. Im direkten Röhrchentest wirkt die aus der Zelle freigesetzte freie Koagulase auf das Prothrombin im Koagulaseplasma und erzeugt ein thrombinähnliches Produkt. Dieses Produkt wirkt dann auf Fibrinogen und bildet ein Fibringerinnsel.
  • Erhältlich in Packungen mit 10 Röhrchen, die zur direkten Verwendung bei der Röhrchenmethode auf 3 ml oder 15 ml rekonstituiert werden können
  • Rekonstituiertes Plasma bei 2–8 °C bis zu 14 Tage aufbewahren, oder aliquotieren und sofort bis zu 30 Tage lang einfrieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kaninchen
2 °C bis 8 °C
Kaninchen-Koagulase-Plasma
Qualitative Verfahren zur Identifizierung von Staphylococcus aureus
Hellbraun
Gefriergetrocknet, flüssig
Gefriergetrocknetes Kaninchen-Plasma mit 0,85 % Natriumcitrat und 0,85 % Natriumchlorid
10 x 3 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit, with Citrate > 3mL.