Learn More
BD Annexin V: FITC Apoptose-Detektionskit I
Die Färbung geht dem Verlust der Membranintegrität voraus, der mit den letzten Phasen des Zelltods einhergeht, die entweder durch apoptotische oder nekrotische Prozesse verursacht werden
Marke: BD 556547
570.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Annexin V-FITC, Propidium-Iodid-Färbelösung, Annexin V-Bindungspuffer
Beschreibung
- Gekennzeichnet durch bestimmte morphologische Merkmale, einschließlich des Verlusts der Asymmetrie und Adhäsion der Plasmamembran, Kondensation des Zytoplasmas und Zellkerns und internucleosomale Spaltung der DNA
Spezifikation
1 Kit | |
4 °C | |
FITC | |
Flüssig |