Learn More
Aqualytic™ BD600 BOD SYSTEM FOR 6 MEASURING PLACES (110-230V/
Anwenderfreundliches, wartungsfreies und verschleißfreies Messgerät. Aqualytic BD 600 Digitales BSB-Messgerät bietet präzise, direkte, bequeme und umweltfreundliche BSB-Messungen für den Einsatz in Wissenschaft und Forschung.
Marke: Aqualytic™ 2444460
2599.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Komplettes Gerät mit sechs Sensorköpfen und Steuereinheit mit Batterien, Netzteil, USB-Kabel, Fernbedienung, induktivem Rührgerät, je 6 Probenflaschen, Gummidichtungen und magnetischen Rührstäben, 1 x 157 ml und 1 x 428 ml-Überlaufmesskolben, 1 x 50 ml-Flasche Kaliumhydroxidlösung und 1 x 50 ml-Flasche Nitrifikationshemmstoff sowie Bedienungsanleitung
Beschreibung
Anwenderfreundliches, wartungsfreies und verschleißfreies Messgerät.Das digitale Aqualytic BD 600 BSB-Messgerät bietet präzise, direkte, bequeme und umweltfreundliche BSB-Messungen für den Einsatz in Wissenschaft und Forschung.
- Großes, beleuchtetes und brillantes Grafikdisplay
- Manometrischer, quecksilberfreier elektronischer Drucksensor
- Grafische Darstellung der Messwerte
- Datenübertragung über USB und SD-Karte
- Quecksilberfrei, umweltfreundlich
- Fernsteuerung
- Vom Benutzer auswählbare Zeitspanne von 1 bis 28 Tage
- Induktives Rührsystem, 100-240 V/50/60 Hz
Spezifikationen
- Bereiche: 0 bis 40, 0 bis 80, 0 bis 200, (mg/l O2), 0 bis 400, 0 bis 800, 0 bis 2,000, 0 bis 4,000mg/l
- Anwendungen: BSB5, BSB7, OECD 301 F
- Messzeitraum: Vom Anwender wählbar, zwischen 1 und 28 Tagen
- Automatische Ergebnisspeicherung: Bis zu 672 Ergebnisse, je nach Messzeitraum
- Spericherintervall: Stündlich (1 Tag), alle 2 Stunden (2 Tage), täglich (3 bis 28 Tage)
Anwendungen
Abwasser, Bestimmung der biologischen Aktivität, Abwasserbehandlungsanlagen, Analyselabore, Wissenschaft und Forschung
Spezifikation
BOD | |
Komplettes Gerät mit sechs Sensorköpfen und Steuereinheit mit Batterien, Netzteil, USB-Kabel, Fernbedienung, induktivem Rührgerät, je 6 Probenflaschen, Gummidichtungen und magnetischen Rührstäben, 1 x 157 ml und 1 x 428 ml-Überlaufmesskolben, 1 x 50 ml-Flasche Kaliumhydroxidlösung und 1 x 50 ml-Flasche Nitrifikationshemmstoff sowie Bedienungsanleitung | |
0 bis 40, 0 bis 80, 0 bis 200, (mg/l O2), 0 bis 400, 0 bis 800, 0 bis 2.000, 0 bis 4.000 mg/l |
Abwasser, Bestimmung der biologischen Aktivität, Abwasserbehandlungsanlagen, Analyselabore, Wissenschaft und Forschung | |
6 | |
Digitales BSB-Messgerät |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.