Beschreibung
- Beflammte Kanten schützen den Inhalt vor dem Ziehen oder Einreißen
- Der Spender fasst eine große Anzahl von Haarnetzen und Kappen für Reinräume
- Die große Öffnung (12,7 cm (5 in.)) an der Vorderseite bietet leichten Zugang
- Freistehen oder an der Wand montierbar
- 1/8 in. (3,2 mm) dickes, transparentes Material
- T × B × H: 8 × 12 × 12 in. (20,3 × 30,5 × 30,5 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haarnetzspender |
Farbe | Durchsichtig |
Tiefe (angloamerikanisch) | 8 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 20,3cm |
Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
Breite (metrisch) | 32 cm |
Höhe (metrisch) | 30,5cm |
Material | PETG |
Mounting | Wandmontage/freistehend |
No. of Compartments | 1 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
S-Curve™ BD-600 Haarnetzspender
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur