Learn More
BD 1047 dihydrobromide, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001398
Zum Warenkorb hinzufügen
BD 1047 dihydrobromide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001398
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001398
Marke: Tocris Bioscience 0956/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
σ1 selective antagonist
σ1 receptor antagonist, exhibiting a similar binding profile to that of BD 1063 (Cat. No. 0883) but with higher affinity (approximately 10-fold) at both σ1 and σ2 sites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138356-20-4
Summenformel C13H20Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 275.217
InChI-Schlüssel MGVRNMUKTZOQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1s3x75qgdo, 1s3x75qgdo, n-2-3,4-dichlorophenyl ethyl-n-methyl-2-dimethylamino ethylamine, n-2-3,4-dichlorophenyl ethyl-n,n',n'-trimethylethane-1,2-diamine, 2-3,4-dichlorophenyl ethyl 2-dimethylamino ethyl methylamine, tocris-0956, d09cgh, n-2-3,4-dichlorphenyl ethyl-n,n',n'-trimethyl-1,2-ethandiamin, n1-3,4-dichlorophenethyl-n1,n2,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n-2-3,4-dichlorophenyl ethyl-n,n',n'-trimethyl
PubChem CID 188914
IUPAC-Name N'-[2-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]-N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BD 1047 dihydrobromide
Menge 10 mg
Formelmasse 437.04
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD 1047 dihydrobromide, Tocris Bioscience™ >