Learn More
Berkshire™ BCR™ Small Aluminum Mop Frame
Mop System replicates the most effective way to clean a surface- wiping. Easy to use, highly effective and quick. Flat Mop Head is light and easy to maneuver, even with wet wipers attached. Clean, light and durable.
Marke: Berkshire™ BCR.MOP3.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BCR™ Small Aluminum Mop Frame replicates the most effective way to clean a surface- wiping. Easy to use, highly effective and quick. Flat Mop Head is light and easy to maneuver, even with wet wipers attached. Clean, light and durable.
- Clean, light and durable
- High quality, anodized aluminum
- Autoclavable
- Plastic eyes for wiper attachment
Spezifikation
Flacher Mopp | |
Autoklavierbar | |
Eloxiertes Aluminium |
Unsteril | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ BCR™ Small Aluminum Mop Frame > Small Aluminum Mop Frame; Type: Aluminum Flat Mop; Material: Anodized Aluminum; Sterility: Non-Sterile; Autoclavable: Autoclavable
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur