Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Half-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the half-finger design permits tactility in addition to wicking moisture from the palms.
27.35 CHF
Spezifikation
Coating Material | Unbeschichtet |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Größe | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12415180
![]() |
Berkshire™
BGL2.20L |
L | Packung |
27.35 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Reduces perspiration and contact dermatitis commonly associated with wearing latex, urethane, PVC, or nitrile gloves
- Half-finger design permits tactility while also wicking moisture from the palms
- 100% continuous filament knitted polyester is thin, yet durable
- Ambidextrous design can be used on either hand
- Gloves can be repeatedly laundered for reuse
- Suitable for use in ISO Class Cleanrooms
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Polyester | |
Labore und Fertigungsumgebungen | |
BGL2 |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
Halbhoch | |
Gestrickt |