Learn More
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken Artikelnummer.: 17848984
Verfügbar ab: 04-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken
Artikelnummer. 17848984 Alle ansehen Berkshire Produkte
Cleanroom Socks; Gender: Unisex
Click to view available options
:
Cleanroom Socks; Gender: Unisex
Artikelnummer. 17848984
Marke: Berkshire™ BCRSOCKB2
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BCR Cleanroom socks provide next-level cleanroom foot, health, and operator comfort during regular and extended wear. They are engineered with 96% microdenier nylon and 4% Lycra.
  • Microdenier technology provides the sock with ideal cool feeling and comfort
  • Because of the enhanced wicking function, contact discomfort associated with wearing regular cotton or polyester socks is greatly reduced
  • Reduced sock degradation over extended wear due to oils and sweat
  • Long lasting freshness and cooling for operator
  • Reduced odor caused by foot perspiration
  • Provides microdenier softness for operator comfort
  • Designed for all-day comfort
  • Meets the requirements of EU GMP Annex 1 section 7.14
Spezifikation
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Geschlecht Unisex
Material 96 % Microdenier
Größe Einheitsgröße
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ BCR™ Reinraumsocken >