Learn More
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert
BIOPHARMA
BCR Reinraumpapier 85 g A4 mit 2fach-Lochung ist in mehreren Farben erhältlich.
Marke:  Berkshire International™ B85A4W2HP25010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17480154
  • 406.00 CHF / 2500 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Holzzellstoff (100 %) mit synthetischem Latex-Additiv
Weiß
210 mm
Ja
Kopierer und Laserdrucker
A4.
85 g
Nein
297 mm
Autoklavierbar
Papier für Reinraumumgebungen: Schreiben, Kopieren und Drucken
Ja
Unsteril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert > Farbe: Weiß