Learn More
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert
BCR Reinraumpapier 85 g A4 mit 2fach-Lochung ist in mehreren Farben erhältlich.
Marke: Berkshire International™ B85A4G2HP25010
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Spezifikation
Holzzellstoff (100 %) mit synthetischem Latex-Additiv | |
Grün | |
210 mm | |
Ja | |
Kopierer und Laserdrucker | |
A4. | |
85 g |
Nein | |
297 mm | |
Autoklavierbar | |
Papier für Reinraumumgebungen: Schreiben, Kopieren und Drucken | |
Ja | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000850040 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | B85A4G2HP25010 |
0000850040 | Analysenzertifikat | 24/10/2024 | B85A4G2HP25010 |
0000850040 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | B85A4G2HP25010 |
0000850040 | Konformitätserklärung | 24/10/2024 | B85A4G2HP25010 |
0000849531 | Konformitätserklärung | 11/10/2024 | B85A4G2HP25010 |