Learn More
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert
BCR Reinraumpapier 85 g A4 mit 2fach-Lochung ist in mehreren Farben erhältlich.
Marke: Berkshire International™ B85A4B2HP25010
26.92 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich: Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Spezifikation
Holzzellstoff (100 %) mit synthetischem Latex-Additiv | |
Blau | |
210 mm | |
Ja | |
Kopierer und Laserdrucker | |
A4. | |
85 g |
Nein | |
297 mm | |
Autoklavierbar | |
Papier für Reinraumumgebungen: Schreiben, Kopieren und Drucken | |
Ja | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert > Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur