Beschreibung
Selective urokinase (uPA) inhibitor (IC50 = 8.2 μM). Exhibits no activity at 8 other related enzymes. Inhibits clot lysis with no effect on clot formation. Also decreases viability of MDA-MB231 breast cancer cells in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BC 11 hydrobromide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 290.97 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BC 11 hydrobromide, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur