Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker - UK mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
102500.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp Color LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 202.00 mm
Höhe (metrisch) 173.00 mm
Tiefe (metrisch) 258.00 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17117011
Unterlagen ansehen
Brady™
306868
With Unwinder and Brady Workstation LAB Suite
102500.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17127011
Unterlagen ansehen
Brady™
306869
With Cutter, Unwinder and Brady Workstation LAB Suite
102500.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Brady BBP™12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
  • Ideal für Kunden, die kleine Mengen auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken müssen, in den Bereichen Elektrik, Sprache und Datenkommunikation, Labor- und Spezialelektronik.
  • Er ermöglicht das Drucken von Etiketten, Klebebändern, Kabelmarkern, Hülsen und vielem mehr.
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Spezifikation
Color LCD
202.00 mm
258.00 mm
Monochrom
300 dpi
Thermotransfer
173.00 mm
258.00 x 202.00 x 173.00 mm
101.60 mm/s
Netzteil