Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker - UK mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
Marke:  Brady™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17127011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Brady BBP™12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und kostengünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für den Einsteigerbereich.
  • Ideal für Kunden, die kleine Mengen auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken müssen, in den Bereichen Elektrik, Sprache und Datenkommunikation, Labor- und Spezialelektronik.
  • Er ermöglicht das Drucken von Etiketten, Klebebändern, Kabelmarkern, Hülsen und vielem mehr.
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Spezifikation
Color LCD
202.00 mm
258.00 mm
Monochrom
Pre-installed cutter; ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and Brady Workstation Laboratory ID Suite
300 dpi
Thermotransfer
173.00 mm
258.00 x 202.00 x 173.00 mm
With Cutter, Unwinder and Brady Workstation LAB Suite
101.60 mm/s
Netzteil