Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
- 1
- 2
Der BBP12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und preisgünstiger Thermotransferdrucker-Einsteigermodell für den Tisch, der ideal für den Druck mit geringem Volumen auf vielen verschiedenen Materialien geeignet ist.
Marke: Brady™ 198596
Der BBP™12 bietet Ihnen die Flexibilität, alle grundlegenden Etikettentypen mit einer Maschine zu drucken, wodurch Kosten gespart, Ausfallzeiten reduziert und die Kennzeichnung vereinfacht wird.
Printer Kit | |
Farbiger LCD-Bildschirm | |
Thermotransfer | |
203 mm | |
191 mm | |
259 mm | |
Unsteril | |
58.42 mm | |
Tschechisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
BBP12. | |
300 dpi | |
Ethernet, seriell, USB | |
5 bis 40 °C | |
2,3 kg | |
Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborbeschriftung | |
1 Jahr | |
110/240 V |
Blue, Grey | |
THT Series Printers, PS Series Printers, 3PS Series Printers, HX Series Printers, 2HX Series Printers | |
8 in. | |
7,5 in. | |
10 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
BBP12-Drucker, Rollenhalter, USB-Kabel, EU-Netzkabel, Produkt-CD, Kurzanleitung, Brady™ Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung, THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950, R6400, R4900 | |
128 MB (Flash), 64 MB (SDB), SD-Flash-Speicherkarte bis zu 32 GB | |
101,6 mm/s | |
Brady Workstation, Windows based driver for 3rd party software use | |
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10 | |
5,1 lb. | |
UL;cUL;CE;RoHS;EAC | |
1 Ea. | |
AC Adaptor | |
BBP12-LAB Kit-EU |