Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendruckerkit EU mit Rollenhalter, Barcode-Lesegerät und der Workstation-Suite Scannen und Drucken
Dieses praktische Kit besteht aus Drucker, Rollenhalter, Barcode-Lesegerät und der Workstation-sSuite Scanen und Drucken.
Marke:  Brady™ 302670
Artikelnummer. 17135421
  • 1450.33 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der BBP™12 Etikettendrucker erbringt jede Menge Leistung in einem kompakten Tool. Er bietet Hochgeschwindigkeitsdruck, eine ausführliche Liste mit Etikettenoptionen und ein einfaches, benutzerfreundliches Design.
  • Die Flexibilität ermöglicht das Drucken aller grundlegenden Etikettentypen auf einem Gerät, was Kosten spart und Stillstandszeiten verringert
  • Über 800 verschiedene Etiketten, einschließlich Großrollen mit externer Zuführung und kundenspezifischen Teilen für die allgemeine Kennzeichnung, Kabelmarkierung, Bestandsverfolgung und mehr
  • Spezielle Farbbänder und Medienrollen mit kleinem Kerndurchmesser ermöglichen eine rasche Installation und einen schnellen Materialwechsel
  • Durch die Zentrierung der Farbband-Spindel werden Falten im Farbband praktisch vermieden
  • Die kompakte Größe sorgt dafür, dass an Ihrem Arbeitsplatz oder auf Ihrem Tisch Ordnung herrscht
  • Im Lieferumfang enthalten sind Rollenhalter, Barcode-Lesegerät und die Brady™ Workstation-Anwendung „Scannen und Drucken“ für Etikettenvorlagendesign und manuell ausgelösten automatisierten Etikettendruck
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Brady™ BBP12 Etikettendruckerkit EU mit Rollenhalter, Barcode-Lesegerät und der Workstation-Suite Scannen und Drucken > BBP12 Etikettendruckerkit, EU; Tiefe (metrisch): 259 mm; Höhe (metrisch): 191 mm; Breite (metrisch): 202 mm; Farbmöglichkeit: Einfarbig; Durchmesser (metrisch): 25,4 mm