Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 300
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ Backenbrecher Modell BB 300 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
75585.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Backenbrecher |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
Abmessungen (L x B x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
Höhe (metrisch) | 1450 mm |
IP-Schutzart | IP 54 |
Beschreibung
- Ausgezeichnete Zerstoßleistung
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Stufenlose Einstellung der Spaltbreite
- Überlastschutz
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
- Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
- Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
- Anschluss für Staubabsaugung
- Zentralschmierung
- Geeignet für die Integration in automatischen Installationen
- Sonderausführung zum Schleifen von Halbleitermaterialien
Spezifikation
Backenbrecher | |
1600 x 670 x 1450 mm | |
IP 54 | |
3-Phasiger Netzanschluss |
CE-zertifiziert | |
1450 mm | |
1600 mm | |
670 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 300