Learn More
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner
BB-200 Series Electric Bunsen Burner provides clean and easy operation.
820.00 CHF - 1050.40 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhitzen von Teströhrchen, Tiegeln, Messbechern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11728402
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36135-01
Bunsenbrenner. (Regler nicht im Lieferumfang enthalten.)
820.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15341874
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
36135-02
Elektrischer Bunsenbrenner mit MC5-Regler
1050.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Top cowl deflects heat away from hands
  • Air circulation from vented housing keeps base cool to touch
  • Energy efficient—only consumes 400 W of power
This electric Bunsen burner combines the advantages of a regular gas burner with the clean and easy operation of a heating mantle. Corrosion-resistant stainless steel burner features a cone-shaped coiled resistance heater which directs radiant heat out from the cavity. Cooling vents circulate air to cool the base, making it possible to hold while in use. A detachable cowl also deflects heat from the medium surface.
Ideal for noncontact radiant heating of materials in test tubes, crucibles, small flasks, and beakers. Effective heating of a test tube sample should be done 25 mm above the top of the burner. Crucible heating may be achieved by removing the cowl.
Note: To regulate the power input and temperature of the Bunsen burner, a heating controller is required. Without a controller, the burner operates continuously at full heating power. The Bunsen burner can be purchased with or without the recommended controller.
Spezifikation
Spezifikation
Erhitzen von Teströhrchen, Tiegeln, Messbechern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ BB-200 Series Electric Bunsen Burner