Beschreibung
Guanylyl cyclase (sGC) stimulator. Increases activity of sGC by up to 92-fold at concentrations up to 100 μM. Induces relaxation of aorta, saphenous arteries, coronary arteries and veins in vitro. Inhibits collagen-induced platelet aggregation. Promotes lipid uptake into brown adipose tissue and increases energy expenditure in mice. Induces weight loss in obese mice. Antihypertensive.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[1-[(2-Fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-(4-morpholinyl)-4,6-pyrimidinediamin |
Hinweise zur Reinheitsqualität | >98% |
Strukturformel | C21H21FN8O |
Menge | 10 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 10mM in DMSO with gentle warming |
Formelmasse | 420.44 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BAY 41-8543, >98%, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur