Learn More
Bollé Safety Baxter Schutzbrille
Click to view available options
Linsenfärbung:
CSP
Rauch
Beschreibung
- Umlaufender Rahmen
- Wasserfester Schaum
- Ausgeklügeltes System zum Befestigen des Bands
- Zum Schutz vor Sprays, Feststoffen, Flüssigkeiten und Staub
- Baxter Sicherheitsbrillen sind mit einer Vielzahl von zertifizierten Eigenschaften erhältlich, u. a. folgende (siehe Spezifikationen pro Modell):
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
- Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
- Chemisches Risiko 4: Chemischer Schutz gegen große Staubpartikel > 5 Mikrometer. Schutzbrille obligatorisch.
- Chemisches Risiko 5: Chemischer Schutz vor Gas- und Feinstaubpartikeln < 5 Mikrometer (versiegelte Schutzbrille obligatorisch).
- Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
- Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
- Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
- Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
- CSP-Beschichtung: Diese innovative Beschichtung ist eine effektive Lösung für alle Aktivitäten mit wechselndem hellem und schwachem Licht und eignet sich auch für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen.
- Platinum™ Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN166, EN170, EN172/5-1.4, chemisches Risiko 3/4/5, mechanisches Risiko B/F/T, kratzfest K, beschlagfrei N, optische Klasse 1, CE |
Objektivtyp | Chemikalienbeständig |
Linsenbeschichtung | Kratzfest, Beschlagfrei, Stoßfest, UV-behandelt |
Beschreibung | Modell BAXPSF |
Linsenfärbung | Rauch |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Außen, Schutz, Dauerverschleiß |
Enthält | Verstellbarer Nylonriemen, wasserfester Schaumstoff |
Anzahl pro Karton | 240/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Beutel, 10/Packung |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
BAXTER
DateigrößeVersion: 760.8 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Baxter Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur