Learn More
Dräger™ Batterie-/Ladezubehör – multinationales Netzteil
213.00 CHF - 505.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 15,24 x 15,24 x 15,24cm (6 x 6 x 6 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,24 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10312859
Unterlagen ansehen
Dräger™
8315805
Stromversorgung
505.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15666544
Unterlagen ansehen
Dräger™
8316994
Einzelnes Ladegerät
213.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
15,24 x 15,24 x 15,24cm (6 x 6 x 6 in.)
15,24 cm
15,24 cm
6 in.
6 in.
6 in.
100/240VAC
15,24 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Batterie-/Ladezubehör – multinationales Netzteil