Learn More
CleanSpace Technology™ Batterieladegerät
Das CleanSpace Akkuladegerät wurde speziell für das Aufladen des internen Lithium-Polymer-Akkus der CleanSpace Aggregate entwickelt. Das Batterieladegerät verfügt über zwei Kabel und austauschbare Stecker für den Einsatz in verschiedenen Ländern.
Marke: CleanSpace Technology™ PAF-1101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Austauschbare multinationale Stecker
- Zwei Leitungen zum gleichzeitigen Laden von zwei PAPR-Netzteilen
Spezifikation
Ladegerät | |
PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CleanSpace Technology™ Batterieladegerät > Zur Verwendung mit allen Netzteilen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur