Learn More
Fisherbrand™ Alkalibatterie
Diese 9-V-Batterie eignet sich für zahlreiche elektronische Geräte.
Marke:  Fisherbrand™ 90023-34
8.99 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15318754
  • 13.21 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 9 V Alkalibatterie
Spezifikation
Spezifikation
9 V
Je 1
9 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Alkalibatterie > Akkutyp: 9 Volt