Learn More
Testo™ Batterien
Verwenden Sie diesen Akku mit einer Vielzahl von Produkten.Testo™ Batterien sind mit Testo Datenloggern kompatibel.
43.86 CHF - 78.20 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10002772
|
Testo™
0515 0177 |
Für Testo:175-T1, 175-T2, 177 | N/A | ||||||
10192492
|
Testo™
0515 0175 |
Für Testo: 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2 | N/A | ||||||
11881724
|
Testo™
2005150019 |
For Testo 175-T3/175-H1/175-H2/S1 | N/A | ||||||
Beschreibung
- 3.6 V
- 0.8Ah
- ½AA
Spezifikation
Batterie |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Batterien