Learn More
Brannan™ Thermometer für Batch-Proben
Bestätigt typische Bedingungen, denen Chargen im Prozess oder bei der Lagerung ausgesetzt sind. Brannan™ Chargenprobenthermometer helfen dabei, Temperaturschwankungen, die durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken verursacht werden, auszugleichen.
27.15 CHF - 30.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UKAS-Zertifikat |
---|---|
Länge (metrisch) | 145 mm |
Thermometerfüllung | Blauer Alkohol |
Produkttyp | Thermometer für Batch-Proben-Kühlschrank |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12369359
|
Brannan™
22/100/2 |
–5 bis 20 °C | Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung |
27.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13029202
|
Brannan™
22/101/2 |
–30 bis 0 °C | Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung |
30.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das in einer abgedichteten Flasche integrierte Thermometer mit kurzer Skala bestätigt die typischen Bedingungen, denen Chargen in Verarbeitung bzw. Lagerung ausgesetzt sind.- Hilft beim Ausgleichen von Temperaturschwankungen, die durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken verursacht werden.
- Mit individuellen Seriennummern und Genauigkeitsangaben auf anerkannte Standards rückführbar.
- Füllung mit blauem Alkohol geringer Toxizität.
- Permanente Markierungen.
- Magnetische Befestigung oder freistehend.
Spezifikation
UKAS-Zertifikat | |
145 mm | |
Blauer Alkohol | |
Thermometer für Batch-Proben-Kühlschrank |