Learn More
Brannan™ Thermometer für Batch-Proben
Bestätigt typische Bedingungen, denen Chargen im Prozess oder bei der Lagerung ausgesetzt sind. Brannan™ Chargenprobenthermometer helfen dabei, Temperaturschwankungen, die durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken verursacht werden, auszugleichen.
Marke: Brannan™ 22/100/2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermometer mit kurzer Skala in einer versiegelten Flasche lassen sich die typischen Bedingungen überprüfen, denen Chargen bei der Verarbeitung oder Lagerung ausgesetzt sind.- Erleichtert den Ausgleich von Temperaturschwankungen durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken.
- Rückverfolgbar gemäß anerkannter Normen, mit einzelnen Seriennummern und Genauigkeitserklärung.
- Mit nur schwach giftiger blauer Alkoholfüllung.
- Dauerhafte Markierungen.
- Mit Magnetbefestigung oder freistehend.
Spezifikation
UKAS-Zertifikat | |
145 mm | |
Thermometer für Batch-Proben-Kühlschrank | |
− 5 °C | |
± 0.7°C |
Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung | |
Blauer Alkohol | |
20 °C | |
–5 bis 20 °C |