Learn More
Nickel Electro™ Aluminium basin flat bottom with lid 10mL capacity
Das Nickel Electro™ Metalware Range™ Flachboden-Aluminiumschale ist fugenfrei, nahtlos und ideal für Verdunstungstests.
Marke: Nickel Electro™ 604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Nahtlos
- Verwendung bei Verdunstungstests
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Abdampfschale | |
70 mm |
73 ml | |
Rund | |
19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Aluminium basin flat bottom with lid 10mL capacity > Durchmesser, metrisch: 70 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur