Learn More
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Wasserbad aus korrosionsbeständigem Edelstahl Memmert™ Basic Serie Wasserbäder verfügen über eine präzise Elektronik und einen Mehrfachtemperaturschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Labor zu gewährleisten.
Marke: Memmert™ WNB22
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Digital-Display
- Übertemperaturschutz
- Integrierte digitale Zeitschaltuhr
Spezifikation
Mikroprozessor PID | |
CE, VDE, GS | |
Für Forschungslabore, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Temperaturregelung | |
WNB 22 | |
±0,1 °C | |
350 mm | |
290 mm | |
220 mm | |
20 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |
22 l | |
Digitale LED | |
Rostfreier Stahl | |
95 °C | |
578 mm | |
436 mm | |
296 mm | |
350 mm | |
16 kg | |
2 kW |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung > Fassungsvermögen: 22 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur