Learn More
Cleaver Scientific Basic Gel Dokumentationshaube
Eine kostengünstige, einfach zu bedienende Dokumentationshaube für die Verwendung mit einem Mobiltelefon. Reduziert den Hintergrund des Umgebungslichts bei Verwendung von Transilluminatoren mit blauem Licht.
Marke:  Cleaver Scientific GDH-BASIC
Artikelnummer. 16684193
  • 78.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Platzieren Sie die Haube über einem Transilluminator mit blauem Licht
  • Verwenden Sie ein Telefon zum Vergrößern und Aufnehmen eines Bildes
  • Übertragen Sie die Bilder vom Telefon zur Analysesoftware
  • Ideal für den Einsatz im Bildungswesen oder bei Kostenrestriktionen
Spezifikation
Spezifikation
Mobiltelefon
GDH-BASIC
Gel-Dokumentationshaube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cleaver Scientific Basic Gel Dokumentationshaube > GDH-BASIC