Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin, 88 %, rein Artikelnummer.: 10455661
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin, 88 %, rein
Artikelnummer. 10455661
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10455661
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419141000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 632-99-5 | C20H20ClN3 | 337.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-99-5
Summenformel C20H20ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 337.85
MDL-Nummer MFCD00012569
InChI-Schlüssel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 14, hydrochloride, C.I. 42510, Rosaniline chloride
PubChem CID 12447
IUPAC-Name hydrogen 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline chloride
SMILES [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Extinktion 1800 (at lambda min.)
Chemischer Name oder Material Basic Fuchsin
Schmelzpunkt 250.0°C
Namenshinweis 88%
CAS Min. % 83.0
Absorptionsverhältnis 1.1 to 1.4
CAS Max. % 100.0
Farbstoffgehalt 83% min. (on dry substance)
Prozentgehaltsbereich 88%
Beilstein 13, 765
Merck Index 15, 5715
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acids, practically insoluble in ether, soluble 30g/L in ethanol (25°C)
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 549 to 555nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 337.84
Reinheit (%) 88%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 100 g
Flammpunkt 200°C
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number419140025,419141000,419145000
ChargennummerA0463493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number419140025,419141000,419145000
ChargennummerA0460555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number419140025,419141000,419145000
ChargennummerA0457359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number419140025,419141000,419145000
ChargennummerA0451010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number419140025,419141000,419145000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Basic Fuchsin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magenta
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin, 88 %, rein >