Learn More
Fisherbrand™ Basic Comfort Hoher Laborstuhl
Verstellbarer Laborstuhl mit ausgezeichneter Lendenstütze für eine bequeme und gesunde Sitzhaltung über einen längeren Zeitraum.
Marke: Fisherbrand™ 9651Y-0551-807
Beschreibung
- Höhenverstellbare Rückenlehne mit Dauerkontakt
- Die große und komfortable Sitzfläche und die große Lehne sorgen für hervorragenden Halt
- Zuverlässige Körperunterstützung für Laborarbeiten
- Pflegeleichtes Material, leicht zu reinigen
Spezifikation
Stuhl | |
620 bis 890 mm | |
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit nach DIN 68877 | |
Für Laborarbeiten an hohen Labortischen | |
Lehne, Sitz, Gasfeder, Gasfederdeckel, Fußring, 5-Stern-Untergestell, Stop&Go-Rollen | |
120 kg | |
10 Jahre | |
Weiche Stop&Go-Rollen für harte Böden | |
Ja | |
Ja | |
Hohe Tischhöhe |
Schwarz | |
Höhenverstellbar durch Gasfeder | |
Kunstleder | |
Polyamid | |
Höhenverstellung per Gasheber | |
Einstellbar von 620 bis 890 mm | |
14 kg | |
680 mm | |
Ja | |
Ja |
17796689_Fisherbrand Basic Comfort High Lab Chair_v1.0.pdf
DateigrößeVersion: 317.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Basic Comfort Hoher Laborstuhl > Typ: Stuhl
Entspricht den Biosicherheitsstufen S1 und S2, GMP-konform
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur