Learn More
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Basic Agarose Premier, analytische Qualität
71.10 CHF - 444.00 CHF
Spezifikation
CAS 9012-36-6
Beschreibung Agarose ist ein gereinigtes lineargalactan Hydrokolloid, das aus Agar oder agar-enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
Farbe Weiß
Produkttyp Agarose
Form Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15792432
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
11AGAF0100
100 g
71.10 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15702442
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
11AGAF0500
500 g
444.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Agarose ist ein gereinigtes lineares Galaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder aus Agar enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
  • Basic Agarose Premier ist ideal für die routinemäßige schnelle Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten sowie PCR-Produkten, die Vorbereitung von Plasmiden sowie für Screening-, Klonierungs- und Blotting-Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
9012-36-6
Weiß
Pulver
Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C).
Agarose ist ein gereinigtes lineargalactan Hydrokolloid, das aus Agar oder agar-enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
Agarose
Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier