Learn More
IKA™ ROCKER 3D BASIC
Ein Schüttler mit dreidimensionaler Schüttelbewegung und fester Geschwindigkeit für glatte, homogene Mischaufgaben in Kolben, Kulturkolben, Petrischalen und Röhrchen.
Marke: IKA™ 0004000000
877.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für die Kultivierung von Zellkulturen, DANN-Extraktionen, Zellverteilung sowie das Färben und Entfärben von Zellen
- Auch bei Last- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttelgeschwindigkeit konstant
- Fester Winkel gewährleistet reproduzierbare Testergebnisse
- Verschiedene Aufsätze ermöglichen die Verwendung für vielfältige Anwendungen
- Für Inkubatoren von 4 ° bis 50 °C geeignet
- Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten
- Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Schütteldurchmesser von 8 ° (Winkel)
- Drehzahlbereich von 30 U/min (fest)
Spezifikation
8 ° | |
30 U/min | |
4°C bis 50°C | |
1.000 mA | |
50/60 Hz | |
165 mm | |
280 mm | |
80 % |
2 kg | |
100/240 V | |
24 W | |
DIN EN 60529 | |
330 mm | |
165 mm | |
ROCKER 3D Basic |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%