Learn More
IKA™ ROCKER 2D BASIC
GREENER_CHOICE
Ein Schüttler mit einstellbarer Geschwindigkeit für glatte, homogene Mischaufgaben in Kolben, Kulturkolben, Petrischalen und Röhrchen.
Marke:  IKA™ 0004002000
824.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13460577
  • 1055.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Auch bei Last- und Spannungsschwankungen bleibt die Schüttelgeschwindigkeit konstant
  • Fester Neigungswinkel gewährleistet reproduzierbare Testergebnisse
  • Verschiedene Aufsätze ermöglichen die Verwendung für vielfältige Anwendungen
  • Für Inkubatoren von 4 ° bis 50 °C geeignet
  • Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Schütteldurchmesser von 8 ° (Winkel)
  • Drehzahlbereich von 5 bis 80 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 °
5 bis 80 U/min
4°C bis 50°C
1.000 mA
50/60 Hz
150 mm
280 mm
80 %
2 kg
100/240 V
24 W
DIN EN 60529
330 mm
150 mm
ROCKER 2D Basic
Rutschfeste Gummimatte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ ROCKER 2D BASIC > Basic 2D Mischer