Learn More
Eppendorf™ Grundplatte für 384 Mikrotiterplatten
Marke: Eppendorf™ 5390100029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hermetische Wärmeversiegelung von Mikrotiterplatten
- Optimale Eliminierung der Verdampfung in PCR*, um Kreuzkontamination zu vermeiden
- Ideal zum Transportieren und Lagern von Proben
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Geeignet für Platten unterschiedlicher Höhe
- Optimale Versiegelung mit Eppendorf Heißsiegelfolien und -schichten bei einer voreingestellten Temperatur
- Kompaktes Design, tragbares Gerät
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Die Heizplatte ist aus Sicherheitsgründen abgewandt
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
Spezifikation
384-Well Plate Base Plate | |
Heat Sealer |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Grundplatte für 384 Mikrotiterplatten > Kann verwendet werden mit: Heat Sealer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur