Learn More
Base Oil 75, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
53.90 CHF - 159.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Grundöl 75 Blank |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15668235
|
SPEX Certiprep
BASE75 |
500 ml |
53.90 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450259
|
SPEX Certiprep
BASE75-G |
1 gal. | N/A | |||||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Grundöl 75 Blank
- Zertifiziertes Grundöl
- Organometallischer Ölstandard
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Grundöl 75 Blank | |
Mit Analysezertifikat | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Grundöl 75 |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Certified Reference Material | |
Petrochemical Testing |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Ungefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produkt nur für den Laborgebrauch