Learn More
asecos™ Fußverkleidung
Sockelverkleidung aus melaminharzbeschichten Platten
62.00 CHF - 94.00 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 536 mm |
---|---|
Material | Spanholz |
Produkttyp | Fußverkleidung |
Außenhöhe (metrisch) | 88 mm |
Oberflächenbeschichtung | Melaminharz, laminiert |
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15957376
|
asecos™
31923 |
486 mm |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15461425
|
asecos™
31924 |
786 mm |
62.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15967376
|
asecos™
31925 |
1086 mm |
94.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für die Modelle Q15 und/oder Q30Spezifikation
536 mm | |
Fußverkleidung | |
Melaminharz, laminiert |
Spanholz | |
88 mm |