Learn More
asecos™ Fußverkleidung
Sockelverkleidung aus melaminharzbeschichten Platten
Marke: asecos™ 31925
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für die Modelle Q15 und/oder Q30Spezifikation
536 mm | |
Für Hochschränke mit einer Breite von 1200 mm, für Modell(e): Q30 | |
Melaminharz, laminiert | |
1086 mm | |
Fußverkleidung |
536 x 1086 x 88 mm | |
88 mm | |
3,00 kg | |
Spanholz |