Learn More
Emma Safety Footwear BAS XD Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel. Die Außensohle schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das starke, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem.
Marke:  Emma Safety Footwear MM70186838
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15988861
  • 151.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 13-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
BAS XD
Leder
38
Name des Produkts
Emma Safety Footwear BAS XD Sicherheitsschuhe > Größe:38