Learn More
Cytiva BAS Phosphorspeicherfolien
Für Neutronendetektion, Größe 20 x 40 cm
Marca: Cytiva 29-0171-33
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Benötigt nur etwa ein Zehntel der Belichtungszeit herkömmlicher Autoradiographiefilme.
- Zehn- bis hundertmal empfindlicher als Film, je nach Isotop und Probentyp.
- Der breite lineare Dynamikbereich (fünf Größenordnungen) ermöglicht die Quantifizierung und Visualisierung sowohl schwacher als auch starker Signale in einer einzigen Belichtung.
- Durch die Wiederverwendung von Bildschirmen sind keine Chemikalien, Dunkelkammer oder andere Spezialbehandlungen notwendig.
- Jeder Schritt kann unter normalen Lichtverhältnissen und bei Raumtemperatur am Labortisch durchgeführt werden.
- Ergebnisse werden mit einem bildgebenden System mit Speicherfolie auf Phosphorbasis (z. B. Typhoon, Storm oder PhosphorImager) digitalisiert und mit der Software ImageQuant quantifiziert.
Specifica
20 x 40 cm | |
Neutron | |
Neutronendetektion |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cytiva BAS Phosphorspeicherfolien > 20 x 40 cm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto