Learn More
Emma Safety Footwear BAS Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel. Die Außensohle schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das starke, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem.
Marke: Emma Safety Footwear MM70084839
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
39 |
Schnüre | |
BAS | |
Leder | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear BAS Sicherheitsschuhe > Größe: 39
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur