Learn More
Emma Safety Footwear Barocco (Frontier 168) Sicherheitsschuhe
Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
279.00 CHF - 316.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Bauweise/Design | Barocco (Frontier 168) |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15880740
|
Emma Safety Footwear
MM16809039 |
39 |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15890740
|
Emma Safety Footwear
MM16809040 |
40 |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15800750
|
Emma Safety Footwear
MM16809041 |
41 |
279.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15810750
|
Emma Safety Footwear
MM16809042 |
42 |
286.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15820750
|
Emma Safety Footwear
MM16809043 |
43 |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15830750
|
Emma Safety Footwear
MM16809044 |
44 |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15840750
|
Emma Safety Footwear
MM16809045 |
45 |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15850750
|
Emma Safety Footwear
MM16809047 |
47 |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15860750
|
Emma Safety Footwear
MM16809048 |
48 |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- TPU-Außensohle
- Narbenleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Blau | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Stahl |
Schnüre | |
Barocco (Frontier 168) | |
Leder |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.