Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten TII Wasseraufbereitungssystem.
Marke: Thermo Scientific™ 50132131
Beschreibung
Umwandlung von Leitungswasser zu Typ 2 Reinwasser mit dem automatischen und kosteneffizienten Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII Wasseraufbereitungssystem. Dieses System deckt einen täglichen Bedarf von 20 bis 200 Litern. Die hochleistungsfähige Umkehrosmose-Membran entfernt etwa 98 % der anorganischen Ionen und 99 % aller gelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel.
Verschiedene Optionen für Typ 2 Wasser:
- Fünf Systemoptionen mit Permeatfluss von 3, 7, 12, 20 oder 40 l/h
- Künftige Systemaufrüstungen ermöglichen eine Kapazitätserweiterung für einen wachsenden Reinwasserbedarf
- Platzsparendes Design durch das Aufstellen auf dem Labortisch oder das Aufhängen an der Wand mit der integrierten Wandhalterung
Zuverlässiger Betrieb:
- Mikroprozessorgesteuert für einen automatischen Betrieb mit durchgehender Überwachung aller kritischen Parameter
- Automatische Rückkehr in den “Betriebsmodus” bewirkt eine Rezirkulation während Stillstandsphasen
- Optionale UV-Lampe verhindert biologische Kontamination
Benutzerfreundlich
- Anzeige des spezifischen Widerstands/der Leitfähigkeit auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Bedienfeld, das sich für eine optimale Ablesbarkeit neigen lässt
- Klare Anzeige des aktuellen Betriebsmodus: “Production” (Produktion), “Stand-by” (Bereitschaft) oder “Cleaning” (Reinigung)
- Prozentuale Füllstandsanzeige für den Tank
- Die Systemparameter sind per Code geschützt, um versehentliche Änderungen von Sollwerten zu verhindern
GLP-konforme Dokumentation
- Optionaler Drucker mit RS-232-Anschluss für Datenaufzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- Zellkonstante von 0,01 cm-1 ermöglicht präzise Leitfähigkeitsmessungen
- Temperaturkompensation bei der Leitfähigkeitsmessung mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C (gemäß USP 645)
Optionaler Handspender
- Höhere Flexibilität durch zusätzlichen Handspender mit 3 m-Zuleitung zum Anschluss an den Tank. Nur mit einem Tank verwenden, der mit einer Druckpumpe ausgestattet ist (06.5032, 06.5062, 06,5082). Im Lieferumfang ist ein 0,2 µm-Endfilter enthalten. (Teilenr. 50138221)
Spezifikation
99% | |
Pacific TII 7 (UV) | |
20 bis 200 l | |
No | |
7 l/h bei 10 °C | |
10 bis 1 Mohm.cm bei 25 °C | |
<30 ppb | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
2 °C° bis 35 °C° | |
613 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
0,1 Rate 1.0μS/cm | |
99% | |
3/4 in. NPT | |
Konus | |
Typ 2 | |
Nein | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
7 l/h bei 10 °C | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.