Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™
Thermo Scientific™ MicroPure, das sehr kleine Reinstwassersystem, ist kompakt und zuverlässig.
4661.35 CHF - 9668.10 CHF
Spezifikation
Leitfähigkeit | 0,055 μS/cm |
---|---|
Feedwater Connector | R 3/4 in. |
Speisewasserüberwachung | Ja |
Speisewasserquelle | Vorbehandelt |
Art des Produktwassers | Typ 1 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11327011
|
Thermo Scientific™
50132366 |
MicroPure Reinstwassersystem | N/A | |||||||
11347011
|
Thermo Scientific™
50132367 |
MicroPure ultrapure water system with integrated 6L feed water tank | N/A | |||||||
11337011
|
Thermo Scientific™
50132368 |
MicroPure UF, ultrapure water system with ultra filtration membrane | N/A | |||||||
11357011
|
Thermo Scientific™
50132369 |
MicroPure ultrapure water system with ultrafiltration membrane and an integrated 6L feed water tank | N/A | |||||||
11367011
|
Thermo Scientific™
50132370 |
MicroPure UF/UV, Reinstwassersystem mit Ultrafiltrationsmembran und UV-Photooxidation |
9256.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377011
|
Thermo Scientific™
50132372 |
MicroPure Reinstwassersystem mit UV-Photooxidation, Ultrafiltrationsmembran und integriertem 6 l-Speisewassertank |
9668.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10169639
|
Thermo Scientific™
50132373 |
MicroPure UV Reinstwassersystem mit UV-Photooxidation |
8351.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397011
|
Thermo Scientific™
50132374 |
MicroPure Reinstwassersystem mit UV-Photooxidation und integriertem 6 l-Speisewassertank |
8753.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dem kompakten und zuverlässigen Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ System produzieren Sie bis zu 15 l Reinstwasser pro Tag. Dieses System ist eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen wie HPLC oder andere instrumentelle Analysentechniken, Probenvorbereitung, Abspülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken. Der optionale integrierte 6 l-Speisewassertank ermöglicht ein Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung und das schwenkbare Display mit Hintergrundbeleuchtung ist besonders leicht ablesbar. Überwachen Sie die Speisewasserqualität für eine längere Lebensdauer der Kartusche.
Intelligente Funktionen:
- Neigbares, hintergrundbeleuchtetes Display für gute Sichtbarkeit.
- Variable Abgabegeschwindigkeit
- Ein optionaler integrierter 6 l-Speisewassertank ermöglicht das Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung.
Überwachen der Speisewasserqualität:
- Eine gute Speisewasserqualität führt zu gleich bleibend guter Reinstwasserqualität und einer längeren Lebensdauer der Kartusche.
Intelligentes Bauweise:
- Die Umwälzpumpe verhindert Bakterienwachstum bei Stillstand und ermöglicht eine durchgehende Überwachung aller Systemfunktionen mit sofortiger Anzeige von Fehlermeldungen, wenn ein Problem erkannt wird.
- Das System wird voll ausgestattet mit Druckminderer, Reinstwasser-Kartusche und 0,2 µm-Sterilfilter geliefert.
Hochwertige Filter:
- Der Ultrafilter wird automatisch gespült, um eine maximale Retention von Endotoxinen und Nukleasen zu bieten. Dadurch erreicht er eine Lebensdauer von zwei Jahren.
- Der validierte 0,2 µm-Endfilter mit gefalteter Membran kann bis zu fünfmal sterilisiert werden.
Spezifikation
0,055 μS/cm | |
Ja | |
Typ 1 | |
Nein | |
1 bis 6 bar | |
< 1μM/mL | |
2 bis 35 °C | |
545 mm | |
100/240 V |
R 3/4 in. | |
Vorbehandelt | |
18,2 Mohm.cm | |
Wasseraufbereitungssystem | |
0,1 bis 6 bar | |
0,06 kW | |
305 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |