Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro
Das Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem ist für die anspruchsvollsten Laboranwendungen geeignet und liefert hochreines 18,2 Megaohm-cm-Wasser in gleichbleibender Qualität.
Marke: Thermo Scientific™ 50131952
Beschreibung
Stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 her und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem kompakten und flexiblen Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem. Geeignet für anspruchsvollste Laboranwendungen, liefert dieses System Wasser mit 18.2 Megaohm/cm in gleichbleibender Qualität. Erhöhte Flexibilität mit einem Spender, der bis zu 24 in. (60 cm) weit reicht. Das Gerät kann auf dem Labortisch stehend verwendet oder an der Wand befestigt werden. Eine integrierte Speisewasserüberwachung trägt zu einer maximierten Lebensdauer der Kartusche bei. Sekundenschneller Austausch von Kartuschen mit Aquastop-Schnellanschlüssen.
Wasserabgabe für verschiedene Anforderungen
- Der neue flexible Dispenser erlaubt die Abgabe in einem Radius von 60 cm (24 Zoll) um das System und ermöglicht so das Befüllen von größeren Gefäßen und das Waschen von Glaswaren
Erkennung von Undichtigkeiten
- Interne Lecks können erkannt und ein Fehler angezeigt werden
Integrierte Speisewasserüberwachung
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität
- TOC-Überwachung in Echtzeit zur kontinuierlichen Messung der organischen Substanzen im Wasser
- Die kontinuierliche Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität
- Reicht die Intensität der UV-Lampe für genaue TOC-Messungen nicht mehr aus, macht eine Fehlermeldung den Benutzer darauf aufmerksam
UV-Photooxidation bei 185/254 nm
- Hochleistungs-UV-Modul senkt die Zahl der Mikroorganismen und ihrer Metabolite zuverlässig
- UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen
Gebrauchsfertig
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter, alle Komponenten unter einer Bestellnummer
- Die standardmäßig verfügbare Leckagedetektion warnt Anwender vor auftretenden Undichtigkeiten
Messung der Leitfähigkeit/des Widerstands
- Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C durchgeführt
Austausch von Schnellwechsel-Kartuschen
- Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel
Genaue Dosierung
- Hochpräzisions-POM-Ablassventil für die Abgabe mit Sterilfilter
- Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit einer Genauigkeit von <2 %
GLP-konforme Dokumentation
- Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen
- RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datum- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert Fehler der letzten vier Wochen automatisch
- USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation, die ein- oder ausgeschaltet werden kann
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit
- Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich für eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit neigen
- Beleuchtetes, vierzeiliges alphanumerisches Display
Spezifikation
0,055 µS/cm | |
<0,01 KBE/ml | |
Integriert | |
Typ 1 | |
Ja | |
Wasseraufbereitungssystem | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
13 in. | |
24,2 in. | |
18,6 in. | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure Pro Reinstwassersystem mit UV-Photooxidation | |
3/4 in. NPT | |
Bis zu 2 l/min | |
18.2 MOhm cm | |
1 bis 5 ppb | |
Thermo Scientific GenPure Pro UV | |
<1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |