Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ II
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative.
4559.39 CHF - 7755.59 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
---|---|
Leitfähigkeit | 0.055 µS/cm |
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/mL |
Speisewasserüberwachung | No |
Speisewasserquelle | Pretreated |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10446552
|
Thermo Scientific™
D7031 |
Discontinued; replacement product is 50132367 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10284992
|
Thermo Scientific™
D7035 |
Discontinued; replacement product is 50132374 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11713057
|
Thermo Scientific™
D74011 |
Discontinued; replacement product is 50132373 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10294992
|
Thermo Scientific™
D8611 |
Discontinued; replacement product is 50132370 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
This product has been discontinued. For additional information or alternate products please contact your sales representative. The recommended replacement for this product is Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™.
Features:- Each system produces ultrapure water that exceeds the quantitative specifications of Type 1 water as described in ASTM™ D1193, ISO 3696, and CLSI-CLRW.
- Three cartridges in series provide increased capacity over similar systems.
- A 0.2μm final filter at the point of use provides water free of particles and bacteria.
- Quiet pump provides optimal flowrates and silent operation.
- Standby mode recirculates purified water during inactivity to ensure purity and allows for on-demand use.
- All components are constructed of inert materials, ensuring maximum ionic and organic purity.
- Supplied wall bracket allows increased flexibility when choosing a location.
- Integral low water and low pressure pump protectors protect the pump in the event feedwater is interrupted to the system.
Easypure II:
- Base unit
- For buffer prep, titration, solutions, AA
- TOC 5 to 10ppb
Easypure II UV:
- Ultralow organics
- For HPLC, TOC, GC/MS
- TOC 1 to 5ppb
Easypure II UFI:
- Eliminates pyrogens
- For cell and tissue culture, monoclonal antibody production, electrophoresis
- TOC 5 to 10ppb
Easypure II UV:
- Lowest levels of organics, pyrogens and nucleases
- For PCR 2-D electrophoresis, cell culture, blotting
- TOC 1 to 5ppb
Ordering Information:
Optional accessories include Remote Dispenser (0903515) and replacement consumables (UV lamps, ultrafilters and cleaning syringe); order separately. Contact your Sales Representative for details.
Includes:
Wall mounting bracket, cleaning syringe, UV lamp (Easypure II UV and UV/UF only), ultrafilter (Easypure II UF and UV/UF only).
Requires:
- Cartridges and filters
Recommended for:
- HPLC
- ICP
- GC/MS
- Cell and tissue culture
- PCR
Note:
- Feedwater must be pre-treated by reverse osmosis, distillation or deionization
Spezifikation
CE, CSA | |
<1 CFU/mL | |
Pretreated | |
18.2 Mohm.cm at 25°C | |
Water Purification System | |
4°C to 40°C | |
50/60 Hz |
0.055 µS/cm | |
No | |
Type 1 | |
No | |
100 psig (6.9 bar) | |
<1 μM/mL |